Drukuj
Stojak na płytki sedymentacyjne
Dostawca: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
HEIP1465190001EA 889 PLN
HEIP1465190001
Stojak na płytki sedymentacyjne
Statywy do probówek Statywy na szalki Petriego
High-quality stainless steel sedimentation plate rack suitable for isolators and cleanroom applications (resistant against H₂O₂ and disinfectants).
  • Locking device aids safe, convenient handling
  • Autoclavable