Drukuj
Chusteczki dezynfekujące, Bactinyl®
Dostawca: Orapi
Bactinyl®
115-2080EA 67.4 PLN
115-2080 115-2115 115-2122 115-2082
Chusteczki dezynfekujące, Bactinyl®
Chusteczki Chusteczki i ręczniki jednorazowe Chusteczki dezynfekujące
Pre-saturated wipes for cleaning, pre-disinfection and disinfection of contact equipment, sensors and instruments. The wipes kill 99,999% of all germs targeted.
  • Available perfumed or odourless
  • Can be used on all types of materials
  • Practical tub dispenser with lid
Bactericidal: NF EN 1040, NF EN 1276.
Fungicide: NF EN 1275, NF EN 1650.
Virucidal: NF T 72-180 on Rotavirus, HIV-1, Poliovirus, Herpes virus. NF EN 14476 on H1N1.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904