Drukuj
Kolby Erlenmeyera ze standardowym złączem szlifowanym
201-1340EA 91.2 PLN
VWRI201-1340
Kolby Erlenmeyera ze standardowym złączem szlifowanym
Szkło borokrzemowe, klasa 3.3, przezroczyste
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Dobra alternatywa dla szerokiej gamy zastosowań laboratoryjnych. Podziałka objętości i miejsce do oznakowania.
Certyfikaty: DIN 12387