Kolby do hodowli komórek i tkanek są idealne do wzrostu komórek.
- Dostępne z pięcioma różnymi obszarami wzrostu
- Powierzchnia kolby jest płaska i wolna od prążków, aby zmaksymalizować powierzchnię użytkową
- W systemach otwartych i zamkniętych można stosować dwa różne style nakładek
- Innowacyjna konstrukcja pod kątem szyjki zapewnia dobry dostęp do pipety i skrobaka do komórek
- Trójkątny blat z szeroką podstawą zapewnia stabilność
- Łatwe układanie w stosy
- Matowy obszar przy szyi dla łatwego znakowania/pisania
- Grawerowane podziałki z wielu stron
- Przetestowana w 100%
- Sterylizowane za pomocą promieniowania gamma
- Bez DNazy i RNazy i niepirogenny
Nie modyfikowane : Kolby do hodowli komórek i tkanek są idealne do zastosowań, w których nie jest pożądane przyłączanie komórek.
TC-Modyfikowane: Dla optymalnego połączenia i wzrostu komórek. TC-Modyfikowane, rozszerzony: Głębsza kolba dla zwiększenia zalecanej objętości roboczej.
Zwiększona powierzchnia mocowania komórki: Ta wysoce hydrofilowa powierzchnia oferuje znaczącą przewagę nad tradycyjną powierzchnią hodowli komórkowej. Obróbka powierzchniowa może poprawić rozprzestrzenianie się komórek i przyczepianie się i jest odpowiednia dla komórek, które mogą słabo przylegać z powodu fenotypu komórki, stresujących warunków hodowli lub takich, które normalnie wymagają dodatkowych biologicznych powłok do przyłączenia.
734-3419 and 734-3420 perfectly fits for Thermo Fisher incubators. Three can be placed in parallel on each floor to fully use the space.
Certyfikaty: Certyfikat ISO 13485:2003 i ISO 9001:2008 .