Drukuj
Wyszukano: Kosze na odpady ostre
9  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Hospidex
Opis: Made from 30% recycled plastic. Fully opening lid, with original positioning of hinge.
Producent: Hospidex
Opis: Sharpsafe®, historic pioneer in protecting against the risk of sharps injuries and sustainability in medical waste packaging management, presents the ...
Bezpieczniejsze zdrowie ludzi i środowiska
Energooszczędne
Niski wpływ na produkcję
Przejrzystość i ujawnianie produktów
Zmniejszanie ilości odpadów
Zrównoważone materiały
Numer katalogowy: (HUARSHA-41912430)
Producent: Hospidex
Opis: The Clinisafe® plastic clinical waste containers have been designed to hold clinical, anatomical and laboratory waste.
j.m.: 1 * 20 SZT
Numer katalogowy: (DELT232806)
Producent: DELTALAB
Opis: Manufactured in PP, these containers are also shockproof, perforation and solvents resistant.
j.m.: 1 * 100 SZT
Producent: B. Braun
Opis: Medibox® containers are suitable for easy and safe disposal of all kinds of medical sharps. Consist of diverse ports for disposal without contact. Com...
Producent: HEATHROW
Opis: This sharps container provides safe disposal of syringes, needles and other small sharps. Easy to use and transport.
Numer katalogowy: (LPIT138013)
Producent: LP ITALIANA SPA
Opis: Sharp disposal container, plastic, with special lid for the extraction of needles.
j.m.: 1 * 40 SZT
Numer katalogowy: (GREI450332_30)
Producent: Greiner Bio-One
Opis: Disposal containers, PP, yellow, non-sterile, are safe disposal means for needles, sharps and dangerous objects.
j.m.: 1 * 30 SZT
Numer katalogowy: (119-4264)
Producent: DELTALAB
Opis: Needle collection containers are made of high density polyethylene suitable for waste type III.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom