Drukuj
Hydrolizat drożdżowy enzymatyczny z drożdży piwowarskich
Dostawca: MP Biomedicals
ICNA0210330401EA 340 PLN
ICNA0210330401
Hydrolizat drożdżowy enzymatyczny z drożdży piwowarskich
Media do mikrobiologii Materiały podstawowe dla mikrobiologii
Yeast Hydrolysate Enzymatic is an autolysed yeast extract produced from 100% brewers yeast. It is a concentrated source of soluble protein components, carbohydrates, and B complex vitamins natural to yeast.
  • Soluble in water
  • Standard plate count: <50,000/g
  • Protein (N×6,25): 50,0 to 65,0%