Order Entry
Portable refractometers for salinity, PAL series
 :  Atago
undefined
Portable refractometers for salinity, PAL series
 :  Atago
  •  
    Range
    Precision
    Resolution
    Pk
  • Sodium chloride
    Sodium chloride
    635-0215
    4404
    1,000 - 1,217 (S.G.)
    ±0,002 (S.G.)
    0,001 (S.G.)
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 1 540 zł
    1 540 zł
    1 * 1 SZT
       1 540 zł
     : 4404
     : ATAG4404
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • Sodium chloride
    Sodium chloride
    635-0216
    4405
    0,0 - 25,7 (°Bé)
    ±0,2 (°Bé)
    0,1 (°Bé)
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 1 540 zł
    1 540 zł
    1 * 1 SZT
       1 540 zł
     : 4405
     : ATAG4405
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • Sodium chloride
    Sodium chloride
    ATAG4506
    4506
    0 - 33 (g/100 ml)
    ±0,2 (g/100 ml)
    0,1 (g/100 ml)
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 1 540 zł
    1 540 zł
    1 * 1 SZT
       1 540 zł
     : 4506
     : ATAG4506
    Specifications
    Environmentally Preferable