Drukuj
Inkubatory chłodzone, seria Heratherm™ IMP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
466-0606EA 44250 PLN
466-0606 466-0607
Inkubatory chłodzone, seria Heratherm™ IMP
Inkubatory Inkubatory z chłodzeniem
Inkubatory chłodnicze firmy Heratherm są wyposażone w technologię Peltiera, która utrzymuje integralność próbki w temperaturze od 5 do 70 °C, bardzo niskie zużycie energii i nigdy nie wymagają rozmrażania. Technologia Peltiera zapewnia jednolitość temperatury i stabilność przy minimalnych zakłóceniach spowodowanych drganiami. Kompaktowe jednostki mają wnętrze ze stali nierdzewnej, duży przezroczysty wyświetlacz fluorescencyjny i wewnętrzne szklane drzwi do bezpiecznego przeglądania próbek.
  • Sterowanie mikroprocesorowe, 10 programów po 10 stopniach temperatury, funkcja pętli, timer z trybem tygodniowym / dziennym lub w czasie rzeczywistym
  • Port dostępu, interfejs RS232 do rejestrowania danych i wnętrze ze stali nierdzewnej (DIN 1.4301) oraz zaokrąglone rogi ułatwiające czyszczenie
  • Podgrzewane drzwi z inteligentną kontrolą energii zapewniają zmniejszenie kondensacji nawet w niskich temperaturach
  • Regulowana ochrona przed przegrzaniem (klasa 2), która chroni próbki i inkubator
  • Prędkość wentylatora dostosowuje się automatycznie do osiągnięcia optymalnej temperatury
Jednostki mają kontrolę PID z automatyczną analizą usterki przy rozruchu, aby zapewnić prawidłowe sterowanie, użytkownicy mogą ustawiać temperaturę w krokach co 0,1 ° C i kalibrację za pomocą przycisku. Elastyczny system półek z zabezpieczeniem bez końcówki umożliwia optymalne ładowanie. Model stołowy IMP180 z nóżkami poziomującymi można układać w stertę bez użycia narzędzi i urządzeń do układania w stosy. Stojący model podłogowy IMP400 posiada zamykane kółka ułatwiające przenoszenie.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z dwiema półkami ze stali nierdzewnej i portem dostępowym o średnicy 42 mm.