Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Zmywarki/dezynfekatory do laboratoriów, PG 8583 CD
Dostawca: MIELE
MIEL10213130EA 0 PLN InStock
MIEL10213130 MIEL10859840 MIEL10224870 MIEL10224280 MIEL9960950 MIEL10224860 MIEL10215830 MIEL10224270 MIEL10224830 MIEL9960960 MIEL10203060 141-1308 141-1307 MIEL10227020 MIEL9960970 MIEL10224880 MIEL10224770 MIEL10224810 MIEL10227060 MIEL10227010 MIEL10213150 MIEL10227030 MIEL10224820 MIEL10213140 MIEL10224800 MIEL10227050 MIEL10224780 MIEL10276890 MIEL10224290
Zmywarki/dezynfekatory do laboratoriów, PG 8583 CD
Zmywarki laboratoryjne
Zmywarki/dezynfekatory Miele stanowią profesjonalne rozwiązanie do czyszczenia szkła laboratoryjnego przeznaczonego do badań analitycznych. Szczególnie łagodne dla materiałów, rekomendowane przez wiodących producentów szkła laboratoryjnego.
  • Intuicyjny panel sterowania z trzywierszowym wyświetlaczem tekstowym: nowy panel sterowania umieszczony jest centralnie i stanowi połączenie klamki otwierającej i panelu sterującego, składa się z jednego płaskiego arkusza stali nierdzewnej z intuicyjnym panelem dotykowym
  • Zakres programów do wszelkich zastosowań oraz programy pozwalajace na wprowadzenie ustawień odpowiadającym indywidualnym potrzebom
  • Swobodne programowanie przycisków bezpośredniego dostępu i indywidualnie wybierane nazwy programów do szybkiego dostępu do zadań rutynowych
  • Funkcja AutoOpen/Comfort Close: Dla użytkownika oznacza, że drzwi zamykane są pod wpływem delikatnego nacisku i automatycznie blokowane
  • Pojemnik na sól regeneracyjną o pojemności ok. 2 kg umieszczony w drzwiach
  • Zoptymalizowane ramiona natryskowe: z 6 czujnikami, 2 są odpowiedzialne za monitorowanie obrotów ramion natryskowych w maszynie, a 4 - kontrolują ciśnienie spryskiwania w komorze
Większa wydajność: Zwiększona przepustowość jest wynikiem nowych wymiarów w połączeniu ze zoptymalizowanymi obciążeniami i powoduje oszczędność pod względem czasu, przestrzeni i inwestycji. Przyspiesza prace w godzinach szczytu. Mniej miejsca jest potrzebne do składowania oczekujących materiałów. Ta sama objętość szkła może być oczyszczona przy użyciu mniejszej liczby urządzeń. Wydajność na cykl podczas mycia na przykład 50-100 ml okrągłodennej kolby i butelek został podwyższony o wartość nie mniejszą niż 388% w porównaniu do serii G 78xx.
Większa czystość: Zwiększona wydajność zwalnia z konieczności ręcznego czyszczenia. Higienicznę zapewnia specjalna technologia spawania laserowego, brak zakamarków i szczelin, gdzie może zbierać się zanieczyszczenie i zmniejszone przenoszenie detergentu. Nie pozostawia kałuż wody i szkło laboratoryjne jest wolne od jakichkolwiek śladów, które mogą mieć ujemny wpływ na następną serię eksperymentów analitycznych.
Większa elastyczność: Nowe modułowe kosze gwarantują maksymalną elastyczność w połączeniu z intuicyjną obsługą, mogą być skonfigurowane dla różnych obciążeń. Ta elastyczna konstrukcja i zakres możliwości kombinacji zmniejsza zarówno koszty zakupu jak i zajmowanego miejsca. Zakres i różnorodność ustawień umożliwia klientom dostosowanie do stopnia zabrudzenia i rodzaju i ilości szkła. Ponadto, jest również możliwe opracowanie specyficznych pakietów dla klienta, aby zaspokoić zapotrzebowanie na indywidualne rozwiązania.
Modele PG 8583 i suszenie EcoDry: Drzwi otwierają się automatycznie po zakończeniu programu gdy temperatura spadnie poniżej 70°C. Gorące, wilgotne powietrze jest uwalniane, dzięki czemu ładunek do wysuszenia ochłodzi się szybciej.
Certyfikaty: Compliance with IP 20, EN 980, EN 62304 and EN 50581.
Informacje do zamówienia: Baskets and accessories must be ordered separately.
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
AKCESORIA
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość