Drukuj
Wodorotlenek potasu 29,5 - 30,5% roztwór wodny
Dostawca: VWR Chemicals
310550.2500EA 271 PLN
310550.2500
Wodorotlenek potasu 29,5 - 30,5% roztwór wodny
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56,11 g/mol
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Jednostka: 1814
ADR: 8,II