Drukuj
Izolacja Genomowego DNA z krwi, E.Z.N.A.® Blood DNA Kit
Dostawca: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A®
D3392-02EA 1850 PLN
D3392-02 D3392-01 D3392-00
Izolacja Genomowego DNA z krwi, E.Z.N.A.® Blood DNA Kit
Odczynniki do kwasów nukleinowych Odczynniki i zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych
E.Z.N.A.® Blood DNA Kit pozwala na szybką izolację całkowitego DNA z od 1 do 250 µl świeżej lub zamrożonej krwi poddanej uprzednio działaniu antykoagulanta. E.Z.N.A.® Blood DNA Kit może być użyty do wyodrębnienia genomowego DNA ze skrzepu, surowicy, osocza, szpiku kostnego, limfocytów, trombocytów i płynów ustrojowych. Kit umożliwia równoczesne oczyszczanie pojedynczych lub wielu próbek w czasie krótszym niż 30 minut. Ekstrakcje z fenolem i chloroformem i czasochłonna precypitacja zostały wyeliminowane. DNA oczyszczone przy pomocy metody E.Z.N.A.® Blood DNA może być używane do PCR, Southern blotting'u, lub trawienia enzymami restrykcyjnymi.
  • Izolacja DNA w mniej niż 30 minut
  • Zoptymalizowane bufory gwarantują powtarzalne wyniki
  • Bez organicznej ekstrakcji
  • Oczyszczony DNA może być użyty do różnych aplikacji