Drukuj
Wyszukano: Wirniki
137  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"137"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: VWR® MiniStar silverline, Wirnik na probówki 8×1,5/2,0 ml, Do szlifów: MiniStar silverline
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Wirnik do pasków PCR 4×(8×0,2 ml), maksimum 6000 RPM, Do szlifów: MicroStar 12
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Adapter 10 ml blood tubes, 16×100 mm (piece), for angle rotor RA 8/15, max. RCF 4234 ×g
Producent: VWR Collection
Opis: Replacement strip tube rotor, quick release, 4× (8×0,2 ml) PCR strip tubes, for MiniStar blueline centrifuge
Producent: SORVALL
Opis: Adapter for T-75 Nunc Easy flask, T-75, set of 2, Do szlifów: Megafuge® 40/40R, Multifuge X3/X3R
Producent: Thermo Scientific
Opis: Rotor bębnowy, 8-miejscowy, 80×2 ml, 16438×g, Do szlifów: Biofuge® Stratos
Producent: Thermo Scientific
Opis: Mikrolitrowy rotor kątowy 24×1,5/2,0 ml, aerozoszczelny i autoklawowalny, 15000 min-1, 21885×g, Do szlifów: Primo / primo R
Producent: Thermo Scientific
Opis: Niehermetyczne kubełki do wirnika wychylnego M-10, Do szlifów: Megafuge® 8
Producent: Thermo Scientific
Opis: General purpose centrifuge rotor packages with all the pieces you need to start spinning right away, including a rotor cross, bucket, lids and adapter...
Wyprzedaż
Producent: SORVALL
Opis: Titanium or aluminium made rotors for WX Ultra Series centrifuges.
Producent: SORVALL
Opis: Sorvall™, Fixed-angle rotor Fiberlite™ F10-4x1000 LEX, carbon fibre, 4×1000 ml, 10500 min-1, 20584×g, Do szlifów: Sorvall™ LYNX Superspeed
Producent: SORVALL
Opis: These lightweight carbon fibre rotors reduce run-times with higher G-forces.
Producent: SORVALL
Opis: Sorvall™, Fixed-angle rotor S150-AT, for 8×2 ml, 150000 min-1 899744×g, Do szlifów: Sorvall® MTX and MTX plus
Producent: THARMAC GmbH
Opis: Zamknięty wirnik JC101 / 8 pozycyjny Quickchange 8, autoklawowalny, Do szlifów: Cyto centrifuges
Producent: Beckman Coulter
Opis: Major applications: Subcellular isolations.
Numer katalogowy: (521-1970)
Producent: SORVALL
Opis: Swinging bucket rotor HLR-6, for up to 6 triple, quad or quint blood bags with in-line filters, 6 × 550 ml, 5000 min-1, 7205×g, incl. six buckets, Do szlifów: RC3 series
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 137
no targeter for Bottom