Drukuj
Wyszukano: Elektrody wieloparametrowe
8  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (HACHLZW5048970002)
Producent: Hach
Opis: Multisensor for pH, ORP, conductivity and temperature. For use with sensION+ MM150 multi-parameter meter.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HACHLZW5045970002)
Producent: Hach
Opis: sensION+ 5045 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, ORP and temperature. Dedicated for use with Hach sensION+ MM110 port...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HACHLZW5059970002)
Producent: Hach
Opis: sensION+ 5059 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, conductivity and temperature. It has a plastic body, non-refillable ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (665-0088)
Producent: YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Opis: Electrode, Multi-Parameter
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Endress+Hauser
Opis: The CYM17 Memosens-analog converter enables easy use of digital Memosens sensors in your fermentation applications in the laboratory without changing ...
New Product
Numer katalogowy: (EUTEECCOMBI03M)
Producent: EUTECH
Opis: Combined pH electrode and 2-pin stainless steel conductivity electrode with 15 cm ABS guard. For use with CyberScan PC 10.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (EUTE01X001530)
Producent: EUTECH
Opis: Electrode, Multi-Parameter
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Cole-Parmer
Opis: Electrode, Multi-Parameter
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom