Chcesz zalogować się jeszcze raz?
W związku z planowanymi pracami administracyjnymi strona vwr.com będzie czasowo niedostępna (w niedzielę 22 maja w godzinach 12:00-19:00).
PerfeCTa® qPCR FastMix™ mieszanina reakcyjna
Dostawca: Quantabio
733-1395EA 19540 PLN InStock
733-1395 733-1399 733-1398 733-1403 733-1402 733-1394
PerfeCTa® qPCR FastMix™ mieszanina reakcyjna
Odczynniki do kwasów nukleinowych Enzymy i zestawy do qPCR, RT-qPCR
FastMixes include buffers and stabilisers optimised for maximum PCR efficiency, reproducibility, and sensitivity with TaqMan® and TaqMan® MGB probe chemistries. A key component of PerfeCTa® qPCR FastMixes is AccuFast™ Taq DNA polymerase that enables instant activation and rapid polymerisation kinetics. Upon heat activation (20 seconds at 95 °C), the antibodies irreversibly denature releasing fully active, unmodified Taq DNA polymerase. This promotes specific and efficient primer extension with the convenience of room temperature reaction assembly. FastMixes deliver maximum PCR efficiency, sensitivity, specificity, and a robust fluorescent signal with either fast or conventional cycling conditions.
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
DOKUMENTACJA
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość