Order Entry
VWR®, Confocal Dishes for Microscopy
undefined
VWR®, Confocal Dishes for Microscopy
Dostawca:  VWR Collection
   Dostępne opcje zrównoważone
Dane techniczne
  • Catalog No:
  • 734-2904
  • 734-2906
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Environmental certification:
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
Dane techniczne
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Ø
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • Glass bottom dish, Ø20 mm centre, TC-treated
    Glass bottom dish, Ø20 mm centre, TC-treated
    734-2904
    35 mm
    40
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 40 SZT
    1 * 40 SZT - 539 zł
    539 zł
    1 * 40 SZT
       539 zł
    Local Article Number: VWRI734-2904
    Dane techniczne:
      Low Manufacturing Impact
    Więcej
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact
  • Glass bottom dish, Ø20 mm centre, non treated
    Glass bottom dish, Ø20 mm centre, non treated
    734-2906
    35 mm
    40
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 40 SZT
    1 * 40 SZT - 539 zł
    539 zł
    1 * 40 SZT
       539 zł
    Local Article Number: VWRI734-2906
    Dane techniczne:
      Low Manufacturing Impact
    Więcej
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
      Low Manufacturing Impact