Drukuj
Mikroszpatułki, LaboPlast® / SteriPlast®
Dostawca: Bürkle
SteriPlast® LaboPlast®
231-0607EA 313 PLN
231-0607 231-0606
Mikroszpatułki, LaboPlast® / SteriPlast®
Szpatułki
PS. Dwustronna mikroszpatułka z zaokrąglonymi końcami, pojemność 1,0 i 0,25 ml. Może być używana do próbkowania, przenoszenia lub obróbki niewielkich ilości substancji, w tym w postaci proszków, granulatu, past, kremów lub cieczy.
  • Solidny i wygodny uchwyt ułatwia precyzyjną pracę
  • Produkcja, montaż i pakowanie zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń czystych klasy 7
  • Zgodność z wymaganiami UE dotyczącymi żywności oraz przepisami FDA
  • Opcjonalnie pakowane pojedynczo i sterylizowane promieniami gamma
Sposób pakowania: Dostępne w dużym opakowaniu po 100 sztuk lub 100 sztuk pakowanych pojedynczo i sterylizowanych promieniami gamma.