Drukuj
VWR® Traceable®, termometr cyfrowy, platynowy, badania kliniczne
Dostawca: VWR
VWR® Traceable®
620-2424EA 1310 PLN
620-2424
VWR® Traceable®, termometr cyfrowy, platynowy, badania kliniczne
Termometry Termometry cyfrowe
Te platynowe termometry do badań klinicznych służą do monitorowania temperatury w łaźniach wodnych, blokach grzewczych i inkubatorach. Wyświetlają min/max temperature z poprzednich 24 godzin (każda godzina) i poprzednich 7 dni (dla każdego dnia); lub poprzednie 31 dni (na każdy dzień).
  • Inteligentny alarm oferuje alarm wizualny / dźwiękowy, który jest kontynuowany, nawet jeśli urządzenie powróci do stanu bez alarmu.
  • Potrójny wyświetlacz jednocześnie pokazuje min./maks. i aktualną temperaturę, przełączane ° F / ° C
  • Mikro kabel umożliwia zamknięcie drzwi lodówki
  • Alarm można nastawić z przejściem co 0,1 °, a sygnały z temperaturą spadającą poniżej lub przekraczają ustawione wartości
  • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii wyświetla się, gdy nadchodzi czas wymiany baterii
Certyfikaty: Aby zapewnić dokładność, wszystkie termometry Traceable® są zaopatrzone w wielopunktowe, indywidualnie numerowane certyfikaty Traceable® dostarczone przez laboratorium kalibracyjne ISO / IEC 17025 (1750.01) akredytowane przez A2LA. Identyfikowalność ze standardami dostarczonymi przez NIST (National Institute of Standards and Technology).
Dodatkowe informacje: Zawiera dodatkowe baterie i pełny dwuletni certyfikat kalibracji. Termometr jest dostarczany z sondą kulistą (jak pokazano na rysunku).