Order Entry
Membrane filters, nylon, Whatman™
Membrane filters, nylon, Whatman™
undefined
Membrane filters, nylon, Whatman™
Specifications
  • Catalog No:
  • 514-0108
  • 516-1746
  • 514-0107
  • 514-0774
  • 514-0773
  • 516-1744
  • 514-0571
  • 514-0950
  • 514-0570
  • 514-0951
  • Pore size:
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,80 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 1,00 µm
  • Thickness:
  • 150 - 187 µm
  • 150 - 187 µm
  • 150 - 187 µm
  • 150 - 187 µm
  • 150 - 187 µm
  • 150 - 187 µm
  • 137 - 200 µm
  • 150 - 187 µm
  • 150 - 187 µm
  • Water flow rate:
  • >60 ml/min (0,35 bar)
  • >60 ml/min (0,35 bar)
  • >60 ml/min (0,35 bar)
  • >60 ml/min (0,35 bar)
  • >50 ml/min (0,35 bar)
  • >50 ml/min (0,35 bar)
  • >180 ml/min (0,35 bar)
  • >50 ml/min (0,35 bar)
  • >50 ml/min (0,35 bar)
  • Max. temperature:
  • 135 °C
  • 135 °C
  • 135 °C
  • 135 °C
  • 135 °C
  • 135 °C
  • 135 °C
  • 135 °C
  • 135 °C
  • 135 °C
Specifications
  •  
    Pore size
    Ø
    Size
    Pk
  • 516-1744
    7402-001
    0,20 µm
    13 mm
    100
    1 * 100 SZT
    1 * 100 SZT - 776 zł
    776 zł
    1 * 100 SZT
       776 zł
     : 7402-001
     : WHAT7402-001
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Pore size
    0,20 µm
    Thickness
    150 - 187 µm
    Water flow rate
    >50 ml/min (0,35 bar)
    Max. temperature
    135 °C
  • 514-0773
    7402-002
    0,20 µm
    25 mm
    100
    1 * 100 SZT
    1 * 100 SZT - 699 zł
    699 zł
    1 * 100 SZT
       699 zł
     : 7402-002
     : WHAT7402-002
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Pore size
    0,20 µm
    Thickness
    150 - 187 µm
    Water flow rate
    >50 ml/min (0,35 bar)
    Max. temperature
    135 °C
  • 514-0570
    7402-004
    0,20 µm
    47 mm
    47 mm
    100
    1 * 100 SZT
    1 * 100 SZT - 1 190 zł
    1 190 zł
    1 * 100 SZT
       1 190 zł
     : 7402-004
     : WHAT7402-004
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Pore size
    0,20 µm
    Thickness
    150 - 187 µm
    Water flow rate
    >50 ml/min (0,35 bar)
    Max. temperature
    135 °C
  • 514-0950
    7402-009
    0,20 µm
    90 mm
    50
    1 * 50 SZT
    1 * 50 SZT - 1 360 zł
    1 360 zł
    1 * 50 SZT
       1 360 zł
     : 7402-009
     : WHAT7402-009
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Pore size
    0,20 µm
    Thickness
    150 - 187 µm
    Water flow rate
    >50 ml/min (0,35 bar)
    Max. temperature
    135 °C
  • 514-0774
    7404-001
    0,45 µm
    13 mm
    100
    1 * 100 SZT
    1 * 100 SZT - 776 zł
    776 zł
    1 * 100 SZT
       776 zł
     : 7404-001
     : WHAT7404-001
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Pore size
    0,45 µm
    Thickness
    150 - 187 µm
    Water flow rate
    >60 ml/min (0,35 bar)
    Max. temperature
    135 °C
  • 514-0107
    7404-002
    0,45 µm
    25 mm
    25 mm
    100
    1 * 100 SZT
    1 * 100 SZT - 875 zł
    875 zł
    1 * 100 SZT
       875 zł
     : 7404-002
     : WHAT7404-002
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Pore size
    0,45 µm
    Thickness
    150 - 187 µm
    Water flow rate
    >60 ml/min (0,35 bar)
    Max. temperature
    135 °C
  • 516-1746
    7404-004
    0,45 µm
    47 mm
    47 mm
    100
    1 * 100 SZT
    1 * 100 SZT - 1 190 zł
    1 190 zł
    1 * 100 SZT
       1 190 zł
     : 7404-004
     : WHAT7404-004
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Pore size
    0,45 µm
    Thickness
    150 - 187 µm
    Water flow rate
    >60 ml/min (0,35 bar)
    Max. temperature
    135 °C
  • 514-0108
    7404-009
    0,45 µm
    90 mm
    90 mm
    50
    1 * 50 SZT
    1 * 50 SZT - 1 360 zł
    1 360 zł
    1 * 50 SZT
       1 360 zł
     : 7404-009
     : WHAT7404-009
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Pore size
    0,45 µm
    Thickness
    150 - 187 µm
    Water flow rate
    >60 ml/min (0,35 bar)
    Max. temperature
    135 °C
  • 514-0571
    7408-004
    0,80 µm
    47 mm
    47 mm
    100
    1 * 100 SZT
    1 * 100 SZT - 1 170 zł
    1 170 zł
    1 * 100 SZT
       1 170 zł
     : 7408-004
     : WHAT7408-004
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Pore size
    0,80 µm
    Thickness
    137 - 200 µm
    Water flow rate
    >180 ml/min (0,35 bar)
    Max. temperature
    135 °C
  • 514-0951
    7410-004
    1,00 µm
    47 mm
    100
    1 * 100 SZT
    1 * 100 SZT - 1 050 zł
    1 050 zł
    1 * 100 SZT
       1 050 zł
     : 7410-004
     : WHAT7410-004
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Pore size
    1,00 µm
    Thickness
    Water flow rate
    Max. temperature
    135 °C