Drukuj
Signature, drukarka slajdów
Dostawca: Primera Technology
VWR®
PRMA078108EA 64280 PLN
PRMA078108 720-2890
Signature, drukarka slajdów
Drukarki specjalistyczne Cassette and Slide Printers
Drukarka Signature może znacznie zwiększyć wydajność laboratoriów, jednocześnie pomagając zmniejszyć ryzyko nieprawidłowej identyfikacji próbki. Drukuje bezpośrednio na slajdach, eliminując błędy pisma ręcznego i konieczność stosowania trudnych w stosowaniu etykiet odpornych na ksylen.
  • Wydajna, bezobsługowa obsługa
  • Slajdy są przechowywane w łatwych do załadowania wkładach z dala od kurzu i innych potencjalnych zanieczyszczeń
  • Interfejs USB umożliwia integrację z laboratoryjnymi systemami informacyjnymi
  • Odporny na chemikalia tusz zapewnia niezawodną identyfikację slajdów
Dzięki rozdzielczości druku 300 dpi drukowany slajd może być używany do drukowania tekstu, grafiki i logo wraz z liniowymi kodami wysokiej rozdzielczości oraz kodami kreskowymi 2D na każdym slajdzie. Ilość slajdów pozostających w kasecie można łatwo zobaczyć przez przezroczystą niebieską obudowę podświetlaną lampkami LED Prędkość drukowania: Do 9 slajdów/minutę (monochromatyczny); 5 slajdów/minutę (jednolite kolory); 4 slajdy/minutę (kolorowe).