Drukuj
Podłoże montażowe zapobiegające blaknięciu
Dostawca: Boster
BSBTAR1109EA 140 PLN
BSBTAR1109
Podłoże montażowe zapobiegające blaknięciu
Barwniki Microscopy and staining reagents
Antifade solution is a liquid mounting medium that prevents the permanent loss of fluorescent signal. It is popularly used in cellular imaging, IHC, and stem cell analysis.