PPCO z białą nakrętką PP i uszczelką silikonową.
- Ergonomiczna konstrukcja ułatwia napełnianie, opróżnianie i przechowywanie próbek. Gładkie ściany wewnętrzne nie zadrapią delikatnych komórek
- PPCO ma znakomitą odporność chemiczną
- Maksymalna żywotność butelki to 50 cykli
- Rekomendowana temperatura użycia od 4 do 22 °C, przechowywania do 0 °C
- Spełnia wymogi USP VI, niecytotoksyczna i niehemolityczna
Zaprojektowane by pozyskać 12 l zbiór podczas jednego cyklu w wirówce Thermo Scientific Sorvall® RC12BP i rotorze wychylnym H-12000. Zastępują Sorvall Bio Bottle (Cat. No. 77061). Butle te są idealne do izolacji hodowli bakteryjnych, drożdżowych i komórek ssaczych. Duże objętości do 12 l mogą być wirowane do 7333×g. Z podziałką i szeroką szyjką, ułatwiają dekantację oraz rozcieńczanie i usuwanie pelletu.
- Ergonomiczna konstrukcja ułatwia napełnianie, opróżnianie i przechowywanie próbek. Gładkie ściany wewnętrzne nie zadrapią delikatnych komórek
- PPCO ma znakomitą odporność chemiczną
- Maksymalna żywotność butelki to 50 cykli
- Rekomendowana temperatura użycia od +4 do +22 °C, przechowywania do 0 °C
- Spełnia wymogi USP VI, niecytotoksyczna i niehemolityczna
Zaprojektowane by pozyskać 12 L zbiór podczas jednego cyklu w wirówce Thermo Scientific Sorvall® RC12BP i rotorze wychylnym H-12000. Zastępują Sorvall Bio Bottle (Cat. No. 77061). Butle te są idealne do izolacji hodowli bakteryjnych, drożdżowych i komórek ssaczych. Duże objętości do 12 L mogą być wirowane do 7333×g. Z podziałką i szeroką szyjką, ułatwiają dekantację oraz rozcieńczanie i usuwanie pelletu.