Drukuj
VWR® ML3 Oświetlenie LED do mikroskopów
Dostawca: VWR
VWR®
631-1780EA 2490 PLN
631-1780
VWR® ML3 Oświetlenie LED do mikroskopów
Oświetlenie Oświetlenie LED
Moduł oświetleniowy został zaprojektowany jako część zapasowa dla mikroskopów takich jak Zeiss Standard 18. Oświetlenie LED o mocy 3 W o temperaturze barwowej 6500K i średniej żywotności około 50000 godzin.
  • Aluminium housing
  • Light can be continuously dimmed
  • Last dimming position can be stored with memory function for the next use
Dodatkowe informacje: Dostarczane z wieloma zasilaczami (UE, UK, USA).