  • Kryteria
    • Na stanie (3)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Analizatory wilgotności
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
  Widok listy Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Wytrzymałe kompaktowe przyrządy do oznaczania wilgotności surowców i wyrobów gotowych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, mlecznym, farmaceutycznym,...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Moisture balance that gives a user-friendly access to advanced applications and internal databases. Test results complete with graph of the full dryin...
Numer katalogowy: (611-2888)
Producent:  SARTORIUS BALANCES
Opis:   Compact moisture analyser to give fast repeatable results with an improved user interface.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (611-2887)
Producent:  SARTORIUS BALANCES
Opis:   Easy to use, efficient, compact moisture analysers to give fast repeatable results with an improved user interface.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  SARTORIUS BALANCES
Opis:   The MA100 is an accurate, flexible, configurable model with a user friendly keyboard and software prompts to easily access all the modes of operation ...
Numer katalogowy: (611-1842)
Producent:  SARTORIUS BALANCES
Opis:   This moisture analyser is designed for measuring moisture content ranging from approximately 8 to 100% in a fraction of the time it takes for other th...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  TQC
Opis:   Encounter Plus is a non-destructive moisture meter designed fo the inspection in numerous industries.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  TQC
Opis:   The MaxiLigno are equipped with the latest technology for precision and easy handling.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 27
  1  2  3  4  Następny 