Drukuj
VWR® VisiCam® TV Kamera analogowa
Dostawca: VWR
VWR® VisiCam®
630-1120EA 1230 PLN
630-1120
VWR® VisiCam® TV Kamera analogowa
Kamery
Kamera analogowa, którą można podłączyć do projektorów wideo, monitorów zewnętrznych lub komputera za pomocą opcjonalnego zestawu USB.
  • Przetwornik CCD ¹/₃" (798×548 pikseli)
  • Balans bieli: automatyczny/ręczny
  • Rezolucja: 470 linii telewizyjnych
Informacje do zamówienia: Przechowywanie i analiza obrazów za pomocą opcjonalnego zestawu konwertera USB, który należy zamówić osobno.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z adapterem okularu, adapterem mocowania CS-C, suwakiem kalibracyjnym i obiektywem CCTV.