  • Kryteria
    • Na stanie (8)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Chwytaki ochronne/Hot łapki
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/45/21655045.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  BÜRKLE
Opis:   Hot lapki wykonane z kauczuku silikonowego o wysokiej odporności na niskie i wysokie temperatury. Chronią palce u rąk od oparzeń i zamrażania podczas ...
Numer katalogowy: (112-1981)
Producent:  Saint-Gobain
Opis:   Ten odporny na wysoką temperaturę ochraniacz dłoni wykonany z gumy silikonowej chroni dłonie przy przenoszeniu rozgrzanych naczyń laboratoryjnych.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (AZLOPGR406)
Producent:  SCILABWARE
Opis:   Hand protector made of silicone rubber.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (112-1982)
Producent:  Bel-Art
Opis:   This protector is made of durable silicone rubber which remains flexible from –57 °C to 260 °C.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  FUNAKOSHI & CO LTD
Opis:   Łapki wykonane z elastycznego elastomeru silikonowego mogą być stosowane do przenoszenia gorących lub zimnych przedmiotów na krótkich odcinkach. Ksz...
Numer katalogowy: (KART3915)
Producent:  KARTELL
Opis:   These hand protectors made of silicone rubber provide protection against hot containers up to +260 °C and cold containers down to –57 °C. Internal rel...
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 6  z 6