  • Kryteria
    • Na stanie (20)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Suplementy i dodatki do hodowli komórek
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"107"
  Widok listy Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Contains a mixture of protease inhibitors: AEBSF, Aprotinin, E-64, Bestatin and Leupeptin. Each vial can be reconstituted in 1 ml deionised water to f...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Yeast extract is the water soluble portion of autolysed yeast containing a source of Vitamin B complex.
Numer katalogowy: (M306-5ML)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Contains a mix of protease inhibitors: AEBSF, E-64, Bestatin, EDTA and Pepstatin. Each vial contains sufficient material to provide 5 ml of a 20X solu...
UOM:  1 * 5 ml
Numer katalogowy: (M250-1ML)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Protease inhibitor cocktail, mammalian, 100X
UOM:  1 * 1 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Trypsyna, 2.500 U/mg, kryształy, proteomics grade
UOM:  1 * 1 g
Numer katalogowy: (M307-1ML)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Protease inhibitor cocktail, plant
UOM:  1 * 1 ml
Producent:  Biowest
Opis:   Trypsin is a porcine pancreas-derived enzyme that is commonly used for the dissociation and disaggregation of anchorage-dependent mammalian cells and ...
Producent:  Corning Life Science
Opis:   Collagen I is found in most tissues and organs, but is most plentiful in dermis, tendon, and bone. Used as a thin coating in cell and tissue culture, ...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 107
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Następny 