Procesory SPE-12G kolumn z PTFE to specjalnie zaprojektowane komory próżniowe z PTFE, które umożliwiają jednoczesne analizowanie 12 próbek. Daje to elastyczność przetwarzających urządzeń SPE o różnych wysokościach, średnicach lub formatach podczas tego samego eksperymentu. Zawiera komorę próżniową ze szkła borokrzemianowego, białą pokrywę z poliamidu z 12 złączami luer y PTFE, zatyczki (12×) do pokrywy, uszczelkę y PE, 12 zaworów odcinających luer z PP i zestaw stojaków z PTFE do pobierania próbek.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z półkami o regulowanej wysokości, zespołem wakuometru/sterownika z PTFE oraz instrukcją obsługi.