Drukuj
Jednorazowe torby na poduszki Avantor
Dostawca: Avantor Fluid Handling
VWR®
734-2938EA 0 PLN
VWRI734-2929_S 734-2938 VWRI734-2932_S VWRI734-2926_S 734-2932 VWRI734-2936_S VWRI734-2941_S 734-2928 VWRI734-2935_S VWRI734-2934_S VWRI734-2937_S VWRI734-2928_S VWRI734-2933_S VWRI734-2927_S 734-2937 VWRI734-2938_S VWRI734-2931_S
Jednorazowe torby na poduszki Avantor
Worki Worki na media medyczne, biotechnologiczne
Jednorazowe worki poduszkowe JM BioConnect® są wykonane z opatentowanej folii JMS Flex Film, która posiada wewnętrzną i zewnętrzną warstwę polietylenową oraz warstwę o wysokiej barierze tlenowej. Worki dostępne są w pojemnościach od 0,05 do 50 L.
  • Wysokie standardy jakości
  • Wysoka przejrzystość i elastyczność
  • Wysoka bariera tlenowa: 0,1 cc/(m2.doba.bar)
  • Odporny na sterylizację gamma
  • Warstwa kontaktowa z płynem z obojętnego polietylenu
  • Worki poduszkowe są przeznaczone do zawieszenia, co ułatwia całkowite odzyskanie płynów i łatwość obsługi
Folia JMS Flex charakteryzuje się wysoką przejrzystością i elastycznością oraz jest odporna na działanie szerokiej gamy chemikaliów. Worki poduszkowe typu 2D i posiadają porty króćca węża zgrzane na dnie worka.
Worki poduszkowe są dostępne w trzech różnych konfiguracjach portów. Rury C-Flex w konfiguracji ze złączami są przeznaczone do spawania. Dostępne są również konfiguracje z rurkami z platyny silikonowej ze złączami Luer lock lub rurkami z platyny silikonowej ze złączami MPC.
Worki wytwarzane są w warunkach przepływu laminarnego w cleanroomie klasy ISO 7.
Certyfikaty: Wszystkie produkty są wytwarzane w Holandii przez JM BioConnect® w cleanroomie posiadającym certyfikat ISO i aprobatę FDA. Folia do worków jest zgodna z EP 3.1.5; zgodna z ISO 10993-4, -5, -6, -10, -11; USP Class VI; wolna od składników pochodzenia zwierzęcego (ADCF).
Informacje do zamówienia: VWR® jest w stanie dostarczyć torby na poduszki dostosowane do potrzeb klienta. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania, odwiedź stronę vwr.com/single-use.
Sposób pakowania: Worki poduszkowe po sterylizacji promieniowaniem gamma dostarczane są jako gotowe do użycia.