  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Wyszukano:
Gas Leak Detection Systems
10  results were found
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/19/21655219.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (PERCN9306089)
Producent:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Opis:   Designed for use with gas chromatography (GC) systems, it detects minute leaks of any gas with a thermal conductivity different from air.
j.m.:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PERCN9306074)
Producent:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Opis:   The MiniTemp MT4 is capable of displaying thermal measurement readings using easy point and shot infrared technology in a pocket size configuration.
j.m.:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HYPE66002-001)
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   This handheld instrument can detect minute leaks of laboratory gases.
j.m.:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (TEST0632.3511)
Producent:  TESTO
Opis:   This gas analyser is designed to control emission measurements of different measuring and analysis applications, also suited for complex data compilat...
j.m.:  1 * 1 SZT
Producent:  TESTO
Opis:   Escaping CO gases pose a risk of poisoning, the 315-3 constantly checks the level of CO and CO₂ in ambient air.
Numer katalogowy: (TEST0563.3165)
Producent:  TESTO
Opis:   Constantly checks the level of ammonia for common refrigerants: When leaks are detected, the display changes from green to red.
j.m.:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (TEST0632.0316)
Producent:  TESTO
Opis:   Audible, visual 360° flashing LED. Max. 200 ppm LED: Yellow - Max. 10000 ppm LED: Red, More than five hours, Alkali manganese IEC 6LR61, −20…+50
j.m.:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (TEST0632.3162)
Producent:  TESTO
Opis:   Gas detection, Optical and audible alarm, 6 hours (rechargeable), NiMH, 20 - 80, -5...+50
j.m.:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 10
  1  2  Następny