Drukuj
VWR® INCU-Line® Standardowe, chłodzone inkubatory
Dostawca: VWR
VWR®
390-0731EA 11350 PLN
390-0731 390-0728 390-0729
VWR® INCU-Line® Standardowe, chłodzone inkubatory
Inkubatory Inkubatory z chłodzeniem
Te chłodzone sprężarką inkubatory z wymuszonym obiegiem powietrza posiadają wewnętrzną komorę ze stali nierdzewnej i zewnętrzną powierzchnię blachy malowanej proszkowo. IL 68R posiada zewnętrzne szklane drzwi, modele IL 150R/250R mają stałe drzwi zewnętrzne i wewnętrzne szklane drzwi. Wszystkie modele mają wewnętrzne diody LED, port dostępu 30 mm, zegar czasu rzeczywistego, wewnętrzne gniazdo elektryczne, pamięć wewnętrzną (do 2046 zapisów danych) oraz interfejs USB (z tyłu) do pobierania danych do komputera.
  • Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem graficznym LCD, przechowuje do 3X programów sześciopasmowych
  • Zakres temperatury: +3 do 70 °C
  • Zegar od 1 minuty do 31 dni lub ciągła praca
  • Funkcja pętli do 99 razy lub nieograniczona
  • Modele IL 150R są układane w stosy bez dodatkowego zestawu do układania
Wszystkie modele standardowe mają następujące funkcje bezpieczeństwa:
* Regulowany termostat zabezpieczający przed przegrzaniem i pod temperaturą klasy 3.3 chroni próbki i inkubator
* System kontroli awarii zasilania, dźwiękowy i wizualny alarm temperatury
* Alarm awarii czujnika temperatury
* Alarm blokady drzwi i otwartych drzwi
* Funkcja autodiagnostyki
Dodatkowe informacje: Dostarczane z półkami z drutu powlekanego, certykatem kalibracji (dane mierzone w temp. 37 °C) oraz standardowym oprogramowanie Basic Control.