Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Pipette charging stand, rotary
Dostawca: VWR Collection
VWR®
613-5747EA 2140 PLN InStock
613-5747
Pipette charging stand, rotary
Statywy do pipet
This power carousel is a comfortable charging solution for up to five electronic pipettes.
  • Protects valuable instruments from shocks and contamination
  • Pipettes hang vertically to prevent liquids from running inside the shaft
  • Rotating head gives users easy access to the pipette of their choice
  • Slim design allows users to have a neat, tidy and organised work bench
  • Unrollable cable will avoid any cable spaghetti issue
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość