Order Entry
Nitrile gloves, Showa 7585 | Gloves
Nitrile gloves, Showa 7585
Dostawca:  Showa
Certyfikaty
undefined
Nitrile gloves, Showa 7585
 :  Showa
Dane techniczne
  • Catalog No:
  • 112-5935
  • BEST7585/XXL
  • 112-5936
  • 112-5938
  • 112-5937
  • Model:
  • Showa 7585
  • Showa 7585
  • Showa 7585
  • Showa 7585
  • Showa 7585
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Textured finish on fingertips
  • Textured finish on fingertips
  • Textured finish on fingertips
  • Textured finish on fingertips
  • Textured finish on fingertips
  • EN norm:
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Dane techniczne
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Glove size
    Colour
    Length
    Thickness
    Packed
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • 112-5937
    7585/S
    S
    Blue
    300 mm
    0,20 mm
    50/box
    50
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 50 SZT
    1 * 50 SZT - 238 zł
    238 zł
    1 * 50 SZT
       238 zł
    Specifications
    Model
    Showa 7585
    Ambidextrous / hand-specific
    Ambidextrous
    Environmentally Preferable
    Disposable / reusable
    Disposable
    Latex / latex-free
    Latex-free
    Powdered / powder-free
    Powder-free
    Finish
    Textured finish on fingertips
    EN norm
    EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
    Food contact approved
    +
  • 112-5936
    7585/M
    M
    Blue
    300 mm
    0,20 mm
    50/box
    50
    1 * 50 SZT
    1 * 50 SZT - 238 zł
    238 zł
    1 * 50 SZT
       238 zł
    Specifications
    Model
    Showa 7585
    Ambidextrous / hand-specific
    Ambidextrous
    Environmentally Preferable
    Disposable / reusable
    Disposable
    Latex / latex-free
    Latex-free
    Powdered / powder-free
    Powder-free
    Finish
    Textured finish on fingertips
    EN norm
    EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
    Food contact approved
    +
  • 112-5935
    7585/L
    L
    Blue
    300 mm
    0,20 mm
    50/box
    50
    1 * 50 SZT
    1 * 50 SZT - 238 zł
    238 zł
    1 * 50 SZT
       238 zł
    Specifications
    Model
    Showa 7585
    Ambidextrous / hand-specific
    Ambidextrous
    Environmentally Preferable
    Disposable / reusable
    Disposable
    Latex / latex-free
    Latex-free
    Powdered / powder-free
    Powder-free
    Finish
    Textured finish on fingertips
    EN norm
    EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
    Food contact approved
    +
  • 112-5938
    7585/XL
    XL
    Blue
    300 mm
    0,20 mm
    50/box
    50
    1 * 50 SZT
    1 * 50 SZT - 238 zł
    238 zł
    1 * 50 SZT
       238 zł
    Specifications
    Model
    Showa 7585
    Ambidextrous / hand-specific
    Ambidextrous
    Environmentally Preferable
    Disposable / reusable
    Disposable
    Latex / latex-free
    Latex-free
    Powdered / powder-free
    Powder-free
    Finish
    Textured finish on fingertips
    EN norm
    EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
    Food contact approved
    +
  • BEST7585/XXL
    7585/XXL
    XXL
    Blue
    300 mm
    0,20 mm
    50/box
    50
    1 * 50 SZT
    1 * 50 SZT - 238 zł
    238 zł
    1 * 50 SZT
       238 zł
    Specifications
    Model
    Showa 7585
    Ambidextrous / hand-specific
    Ambidextrous
    Environmentally Preferable
    Disposable / reusable
    Disposable
    Latex / latex-free
    Latex-free
    Powdered / powder-free
    Powder-free
    Finish
    Textured finish on fingertips
    EN norm
    EN 455, EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X)
    Food contact approved
    +