Drukuj
J.T.Baker®, XE-Difference Controls
Dostawca: Avantor
J.T.Baker®
3733.EA 183 PLN
3733. 3732. 3731.
J.T.Baker®, XE-Difference Controls
Systemy do diagnostyki klinicznej Clinical Reagents and Kits
XE-difference control to trójpoziomowy preparat kontrolny krwi pełnej przeznaczony do stosowania w hemocytometrii w celu monitorowania codziennej dokładności i precyzji analizatorów komórkowych oraz ręcznych procedur analitycznych.
  • Składa się z ludzkich krwinek czerwonych, ssaczych krwinek białych i płytek krwi
  • Komórki są zawieszone w płynie przypominającym osocze
  • Oznakowanie kodem kreskowym w stosowanym w automatycznym trybie QC
Nadaje się do użytku w analizatorach Sysmex XE 2100 XS 1000i oraz XT 1800/2000.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z kartami wartości testowych.