Drukuj
Kaski ochronne, uvex pheos E-S-WR
Dostawca: Uvex
uvex pheos
UVEX9770.431EA 97.5 PLN
UVEX9770.431 111-2334 111-2335 111-2336
Kaski ochronne, uvex pheos E-S-WR
Ochrona głowy Kaski ochronne
Ten lekkie kaski ochronne uvex pheos są charakteryzują się sportową konstrukcją i zapewniają maksymalny komfort podczas noszenia. Wytrzymała, solidna skorupa kasku jest odporna na nacisk z boku i spełnia wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa pracy w środowiskach budowlanych i przemysłowych.
  • Kask można szybko i łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika, doczepiając do niego osłonę, okulary ochronne, środki ochrony słuchu lub latarkę czołową
  • Uprząż z wyposażonym w pokrętło mechanizmem zapadkowym umożliwiającym regulację szerokości
  • 6-punktowa opaska tekstylna gwarantuje optymalne dopasowanie i komfort
  • Szczelina na przodzie do mocowania oświetlenia i bocznych adapterów Euroslot (30 mm) służących do montażu nauszników i osłony uvex pheos
Zamknięta skorupa sprawia, że kask nadaje się do stosowania przez elektryków.
Rozmiar: 520–610 mm
Certyfikaty: Zgodność z normą EN 397 oraz wymogami dotyczącymi bardzo niskich temperatur (-30°C) i pracy przy rozpryskach ciekłego metalu (MM); EN 50365 (1000 V AC)