Kontroler do pipet przystosowany do pracy z pipetami szklanymi i plastikowymi o pojemności od 1 do 100 ml.
- Prędkość ssania i dozowania kontrolowana za pomocą spustów palcowych
- Trzy tryby pobierania i dozowania
- Zarówno wysokie, jak i niskie ustawienia mają zmienną prędkość
- W pełni naładowany zapewnia około 8 godzin ciągłego użytkowania
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii zapala się, gdy pozostaje 1 godzina zasilania
Offers a unique combination of features to give precision fingertip control in a classic streamlined design, suitable for users with large or small hands. Gravity dispense mode is designed for use with 'To Deliver' (TD) pipettes.
Dodatkowe informacje: Supplied with 0,45 and 0,2 µm hydrophobic filters, as standard, for effective protection against airborne contamination; 2×1,2 V nickel metal hydride batteries and universal charger.