Cleanroom, duck bill face masks feature superior particle and bacterial filtration efficiency plus low particle shedding. These moisture resistant, cleanroom masks consist of three layers featuring a unique, lightweight inner layer of film for enhanced moisture resistance.
- Dostępne jako sterylne lub nie sterylne, z pętlami na uszy
- Wysoka skuteczność filtracji bakterii i cząstek
- Plastikowe wstawki na całej długości pomiędzy warstwami maski utrzymują tkaninę z dala od ust, aby umożliwić chłodniejsze, bardziej komfortowe oddychanie bez ograniczania widoczności w dół
- 12 cm opaska na nos zapewnia bezpieczne uszczelnienie
- Naturalna guma bez lateksu, włókno szklane i bez silikonu
- Tylko do zastosowań w przemyśle i pracy w cleanroomie, nie stosować w ochronie przed COVID-19
- Produkt nie jest wyrobem medycznym w świetle Regulacji (EU) 2017/745 / Directive 93/42/EEC
- Produkt nie jest Środkiem Ochrony Indywidualnej (PPE) w świetle Regulacji (EU) 2016/425
Outer layer: 28 g/m² non woven PP
Filter media: 25 g/m² melt-blown PP
Inner layer: 25 g/m² non woven PP
Certyfikaty: Certyfikat ISO zatwierdzony przez niezależne testy laboratoryjne.
Sposób pakowania: 20 masek w zgrzewanym worku, 10 worków w kartonie. Sterylne maski są pakowane pojedynczo.