Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ C18 Lekkie obciążenie, kolumny SPE
Dostawca: Avantor
J.T.Baker® BAKERBOND spe™
7189-03EA 1500 PLN
7189-03
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ C18 Lekkie obciążenie, kolumny SPE
Kolumny chromatograficzne
Kolumny BAKERBOND spe™ to jednorazowe kolumny z PP wstępnie wypełnione sorbentami o wysokiej wydajności umieszczonymi po między dwoma spiekami PE o 20 µm.
  • Na bazie krzemionki
  • Ekstrakcja związków z objętości roztworów próbek od kilkuset µl do 1 L
  • Przetwarzanie za pomocą próżni, nadciśnienia lub wirowania
Zastosowania ogólne: anality niejonowe od niepolarnych do polarnych.
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie odwróconego układu faz.