Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ Florisil, kolumny SPE
Dostawca: Avantor
J.T.Baker® BAKERBOND spe™
7420-07EA 0 PLN
7420-07 7420-06
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ Florisil, kolumny SPE
Kolumny chromatograficzne
Kolumny BAKERBOND spe™ to jednorazowe kolumny z PP lub szkła wstępnie wypełnione sorbentami o wysokiej wydajności umieszczonymi pomiędzy dwoma spiekami PE o grubości 20 µm.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum or positive pressure
Zastosowania ogólne: anality o niskiej do umiarkowanej polarności z roztworów innych niż wodne.
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie adsorpcji.
Sposób pakowania: Niektóre kolumny są dostępne w bębnie z włókien wyłożonym folią, nazywanym Jumbo Pack. Aby uniknąć niewygodnego otwierania indywidualnych torebek, kolumny są luźno zapakowane w okładzinie z folii.