Drukuj
VWR® Zlewki, niska forma, PMP (TPX)
Dostawca: VWR
VWR®
213-0482EA 54.8 PLN
213-0482 213-0487 213-0488 213-0510 213-0483 213-0484 213-0485 213-0486
VWR® Zlewki, niska forma, PMP (TPX)
Zlewki
Wykonane z przezroczystego polimetylopentenu (TPX).
  • Świetna odporność chemiczna Nadrukowana podziałka Odporność na temperaturę od 0 do 121 ° C przy użyciu ciągłym (do 170°C na krótki okres) Żywica spełnia wymagania US FDA 21 CFR