  • Kryteria
    • Na stanie (7)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Conductivity Sensors
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/35/18989335.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (663-0147)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Electrode, Conductivity, VWR® pHenomenal®, pHenomenal® CO11, 2-biegunowy grafitowy, zintegrowany NTC 30, 10 µS/cm - 20 mS/cm, 0...+80 °C, Epoksydowy, Ø×Dł.: 15,3×120 mm, 0,84 cm-1, 8-stykowe, kabel 1,5 m
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Electrode, Conductivity, VWR®
Producent:  WTW
Opis:   TetraCon® 325, TetraCon® V and KLE 325 are suitable for on-site measurements in rivers, lakes and wastewater, fish farming, ground water...
Producent:  WTW
Opis:   High quality, enhanced sensor technology combined with most up to date measurement electronics. For use with IDS meters.
Producent:  SI Analytics
Opis:   These high-end conductivity cells are ideal for the monitoring and control of plants as well as the examination of ultrapure water in quality control ...
Producent:  SI Analytics
Opis:   Electrode, Conductivity, LF 1051, 0 - 100 mS/cm, −30...+100 °C, Szkło, Ø×Dł.: 12×120 mm, 0,5 cm-1, Screw plug head
Producent:  Thermo Orion
Opis:   These durable and extremely accurate conductivity cells can be used under a wide range of conditions. Intended for field or laboratory use.
Producent:  SI Analytics
Opis:   Electrode, Conductivity, LF 4TH 60-120, 0 - 1000 mS/cm, −5...+80 °C, Szkło, Ø×Dł.: 12×120 mm, 1,0 cm-1, VP plug head
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 37
  1  2  3  4  5  Następny