Drukuj
Wyszukano: Sondy tlenu rozpuszczonego
33  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Electrode, Dissolved Oxygen, VWR®, Kabel 4 m
Numer katalogowy: (664-0042)
Producent: VWR Collection
Opis: Electrode, Dissolved Oxygen, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® OXY11-3, galwaniczne, Kabel 3 m, 8-stykowy
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (664-0182)
Producent: VWR Collection
Opis: Ten czujnik rozpuszczonego tlenu/temperatury IDP (inteligentna sonda cyfrowa) może być używany z wieloparametrowymi miernikami pHenomenal® MD 8000 H i...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (664-0510)
Producent: WTW
Opis: Self-stirring oxygen probe for simultaneous stirring and measurement.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: WTW
Opis: Galvanic dissolved oxygen sensors for universal (CellOx®) or field use (DurOx®).
Producent: WTW
Opis: Optical dissolved oxygen probes for field and laboratory applications. For use with IDS meters.
Producent: HAMILTON BONADUZ
Opis: Te elektrochemiczne czujniki tlenu są idealne do zastosowań wymagających wysokich standardów higienicznych, np. w przemyśle farmaceutycznym, biotechno...
Producent: Hach
Opis: IntelliCAL™ LDO101 is a digital, luminescent dissolved oxygen (LDO) electrode which is ideal for measuring dissolved oxygen in wastewater, drinking wa...
Numer katalogowy: (HACHLZW5130970002)
Producent: Hach
Opis: Polarographic dissolved oxygen (DO) probe with built-in temperature sensor. For use with portable meters.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Mettler - Toledo
Opis: Electrode, Dissolved Oxygen, InLab®, Dissolved oxygen probe InLab® 605, IP 67, 0 - 200%, 0 - 20 mg/l, 0...+60 °C, Ø×Dł.: 12×120 mm, BNC/RCA (Cinch), 10 m cable
Numer katalogowy: (664-0205)
Producent: Hach
Opis: The LBOD101 is a digital, luminescent dissolved oxygen (LDO) sensor with a replaceable, integrated stirring system. The electrode measures the dissolv...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Mettler - Toledo
Opis: The InLab® OptiOx optical dissolved oxygen sensor is based on the reliable RDO® (Rugged Dissolved Oxygen) technology. RDO® is fast, precise and produc...
Producent: Mettler - Toledo
Opis: The InLab® 605-ISM DO sensor incorporates the newest technology in polarographic dissolved oxygen determination.
Numer katalogowy: (SCOI285206410)
Producent: SI Analytics
Opis: Electrode, Dissolved Oxygen, Ox 1113T, −5...+45 °C, Ø×Dł.: 12×120 mm, 1 m fixed cable with 8-pole plug
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (EUTEECDOHANDYNEW)
Producent: EUTECH
Opis: This galvanic DO electrode with ATC has a response time of 40 sec to reach 93 % of the final reading. For use with the following Eutech meters: DO 600...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (664-0242)
Producent: Endress+Hauser
Opis: Optical oxygen sensor with stainless steel for laboratory measurements and random sampling in the field. Connectable via inductive, digital connection...
j.m.: 1 * 1 SZT
New Product
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom