Drukuj
Zestaw do testowania narkotyków (BDH Prolabo)
Dostawca: Avantor
VWR®
321632MEA 232 PLN
321632M 321602G 321622K 321642X 321481P 321612Y
Zestaw do testowania narkotyków (BDH Prolabo)
Testy narkotykowe
This kit provides a convenient means of screening suspect material for restricted drugs. The scheme and reagents were developed at the laboratory of the government chemist. Each kit provides sufficient reagents for at least 200 tests.
  • Zestaw zawiera:
  • 20 (4 pudełka po 5; 0,2 ml) ampułek odczynnika Marquis’a
  • 1 × 10 ml odczynnik do kokainy
  • 1 × 10 ml odczynnik do barbituranów
  • 1 × 10 ml odczynnik do LSD
  • 1 × 20 ml odczynnik 1 do konopii
  • 1 × 10 ml odczynnik 2 do konopii
  • 1 × 5 g odczynnik specjalny do konopii w formie stałej
  • 1 × 20 g odczynnik neutralizujący
  • 4 pudełka bibuły filtracyjnej Whatman
  • 1 mikroszpatułka
  • 20 nożyków do ampułek
  • 25 jednorazowych szpatułek
  • 4 szkiełka zegarkowe
  • Instrukcja