Drukuj
VWR® FASTLoad Popmy perystaltyczne
Dostawca: VWR
VWR®
181-0188EA 6750 PLN
181-0188 181-0189 181-0184 181-0185 181-0191 181-0182 181-0190
VWR® FASTLoad Popmy perystaltyczne
Pompy Pompy perystaltyczne
VWR® FASTLoad peristaltic pumps provides highly accurate and reproducible flow rates from 0,8 up to 1312 ml/min.
Three models: Manual control, Auto control, Programmable control (all IP 40).
  • Regulowana prędkość / przepływ
  • Łatwa wymiana węża w głowicy pompy Fastload
  • Trzy wirniki rolkowe
  • Możliwość układania warstwowo (z wyjątkiem pomp kontrolowanych manualnie)
  • Przyjazne dla użytkownika sterowanie, klawiatura alfanumeryczna, wyświetlacz 2 liniowy
  • Przyjęta grubość ścianki dla wszystkich pomp: 1,6 mm
Sterowanie manualne:
Łatwa, manualna kontrola
Szybkość od 15 do 150 rpm
Wymienny silnik szczotki
Automatyczna kontrola:
Sterowanie manualne i analogowe
Prędkość od 10 do 250 rpm
Zdalna kontrola prędkości, zdalne sterowanie stop/start/reverse
Sterowanie programowalne:
Manualne, analogowe i cyfrowe sterowanie
Prędkość: od 10 do 250 obrotów na minutę
Węże w 6 rozmiarach do wyboru
Zdalna kontrola prędkości, pilot stop/start/wtył
Dawkowanie pojedyncze lub wielokrotne
Średnica wewnętrzna węża i przepływ dla pompy manualnej:
Średnica wewnętrzna węża (mm): 0,8 mm − Przypłwy (ml/min): 0,8 ~ 12
Średnica wewnętrzna węża (mm): 1,6 mm − Przypłwy (ml/min): 4,2 ~ 42
Średnica wewnętrzna węża (mm): 3,2 mm − Przypłwy (ml/min): 16 ~ 160
Średnica wewnętrzna węża (mm): 4,8 mm − Przypłwy (ml/min): 35 ~ 350
Średnica wewnętrzna węża (mm): 6,3 mm − Przypłwy (ml/min): 56 ~ 560
Średnica wewnętrzna węża (mm): 8,0 mm − Przypłwy (ml/min): 78 ~780
Średnica wewnętrzna węży i przepływ do automatycznie kontrolowanych i programowalnych pomp:
Średnica wewnętrzna węża (mm): 0,8 mm − Przypłwy (ml/min): 0,8 ~ 19
Średnica wewnętrzna węża (mm): 1,6 mm − Przypłwy (ml/min): 2,8 ~ 70
Średnica wewnętrzna węża (mm): 3,2 mm − Przypłwy (ml/min): 11 ~ 270
Średnica wewnętrzna węża (mm): 4,8 mm − Przypłwy (ml/min): 24 ~ 587
Średnica wewnętrzna węża (mm): 6,3 mm − Przypłwy (ml/min): 38 ~ 937
Średnica wewnętrzna węża (mm): 8,0 mm − Przypłwy (ml/min): 53 ~1312
Dodatkowe informacje: Dostarczany z interfejsem RS232.