Drukuj
Wyszukano: Materiały do kontroli wycieków
206  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"206"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Oferowane przez firmę VWR® absorbenty i środki ograniczające zasięg rozlanych płynów pomagają uchronić pracowników i środowisko pracy przed skutkami n...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Oferowane przez firmę VWR® absorbenty i środki ograniczające zasięg rozlanych płynów pomagają uchronić pracowników i środowisko pracy przed skutkami n...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (121-0194)
Producent: VWR Collection
Opis: This portable, economy spill kit comes in a high visibility, water-resistant, yellow PVC bag with handles. Designed for small spills of chemicals and ...
j.m.: 1 * 1 KIT
Producent: VWR Chemicals
Opis: These refill sets can be used with five types of SPILL-X® treatment kits. They are available in different formats.
Numer katalogowy: (121-1050)
Producent: VWR Collection
Opis: Spill kit suitable for dangerous liquids.
j.m.: 1 * 1 KIT
Producent: VWR Chemicals
Opis: Developed to economically treat small spills, such as those that can occur in a laboratory environment. Provides easy access to the appropriate contro...
Producent: VWR Collection
Opis: Te ekonomiczne zestawy do usuwania wycieków łączą w sobie środki pochłaniające i instrukcje w pojemniku oszczędzającym miejsce. Są one idealne dla pra...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (121-0197)
Producent: VWR Collection
Opis: This speciality spill kit contains sorbents, neutralising agent, PPE and accessories so that you are prepared in an emergency. Contained in a handy tu...
j.m.: 1 * 1 KIT
Producent: CATALYST KITTING SOLUTIONS
Opis: Protective clothing, tools, absorbents and wipes arranged in four multifunctional kits, for rapid and safe cleaning of cytotoxic drug spillages. For u...
Numer katalogowy: (99910.414)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Algosol jest unikalnym produktem naturalnym, wykonanym z wodorostów i nadaje się do zobojętnienia kwasów, takich jak kwas solny, siarkowy, azotowy lub...
j.m.: 1 * 10 kg
MSDS Certyfikaty
Producent: VWR Collection
Opis: Oferowane przez firmę VWR® absorbenty i środki ograniczające zasięg rozlanych płynów pomagają uchronić pracowników i środowisko pracy przed skutkami n...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (129-0199)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Zestaw do absorpcji substancji organicznych, roztworów wodnych, zasad i kwasów. Zawiera.
j.m.: 1 * 1 SET
Numer katalogowy: (332377C)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Te gruboziarniste granulki są łatwe w użyciu, a po nałożeniu na wycieki płynne wchłoną do 80% ich własnej wagi.
j.m.: 1 * 2,5 kg
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (121-0195)
Producent: VWR Collection
Opis: This speciality spill kit contains sorbents, neutralising agent, PPE and accessories so that you are prepared in an emergency. Contained in a handy tu...
j.m.: 1 * 1 KIT
Numer katalogowy: (121-0196)
Producent: VWR Collection
Opis: This speciality spill kit contains sorbents, neutralising agent, PPE and accessories so that you are prepared in an emergency. Contained in a handy tu...
j.m.: 1 * 1 KIT
Producent: Brady
Opis: Economy spill kit for chemicals are designed for small spills of chemicals and hazardous liquids while kit for maintanance are designed for small spil...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 206
no targeter for Bottom