Drukuj
Paski wskaźnikowe, niebarwiące
Dostawca: Avantor
315082PEA 67.2 PLN
315082P 315052J
Paski wskaźnikowe, niebarwiące
Papierki testowe Papierki wskaźnikowe pH i paski testowe
Non bleeding special indicator dyes that are covalently bound onto the reagent paper and then adhered to plastic strips.