  • Kryteria
    • Na stanie (5)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Komory próżniowe
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/00/18989500.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (516-1038)
Producent:  Pall Laboratory
Opis:   This microbiology manifold, with modular design, allows you to optimise testing without sacrificing cleanliness.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  Pall Laboratory
Opis:   Kolektor próżniowy z płytką wielostudzienkową jest wykonany z aluminium anodowanego i został zaprojektowany i zoptymalizowany do filtracji próżniowej ...
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   Vacuum manifolds for HyperSep™ SPE columns allow easy processing of samples.
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   HyperSep™, Positive pressure manifold, with 16 mm collection rack
Producent:  Pall Laboratory
Opis:   Aluminiowe. Tylko do systemów filtracji MicroFunnel™.
UOM:  1 * 1 SZT
Wycofano
Numer katalogowy: (VAC-03)
Producent:  OMEGA BIOTEK
Opis:   The E-Z 96® vacuum manifold is designed for DNA/RNA sample preparation with E-Z 96® DNA/RNA plates.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  SARTORIUS
Opis:   These traditional multi-branch stainless steel manifold systems are available with 100 ml or 500 ml capacity funnels. The three or six separate filter...
Producent:  SARTORIUS
Opis:   The Combisart® system enables you to select the optimal hardware and consumables for your needs in quality assurance. It features a modular design and...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 20
  1  2  3  Następny