Drukuj
VWR® pHenomenal® Sondy Rozpuszczonego Tlenu
Dostawca: VWR
VWR® PHenomenal®
664-0042EA 3360 PLN
664-0042
VWR® pHenomenal® Sondy Rozpuszczonego Tlenu
Elektrody Sondy tlenu rozpuszczonego
Dodatkowe informacje: Zawiera czujnik DO, w tym naczynie kalibracyjne, roztwór czyszczący, elektrolit, folię ścierną i instrukcję obsługi.