Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Illuminated Table Magnifiers
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/15/20236915.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (630-1086)
Producent:  VWR Collection
Opis:   This tabletop magnifier is designed for all routine laboratory applications, work requiring high precision, or even reading. High performance visibili...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Podświetlane lupy powiększające na giętkim lub przegubowym ramieniu-wyposażone w doskonale wypolerowaną soczewkę.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Mikroskopy przenośne przeznaczone do pracy w terenie oraz do zastosowań w różnego rodzaju laboratoriach.
Producent:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis:   This magnifier offers bright and glare-free illumination provided by two SMD LEDs. An integrated preselectable orange filter can be used for a warm co...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (630-1221)
Producent:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis:   Lens, 2,5×, Ø: 132 mm
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 5  z 5