Drukuj
Wskaźniki sterylizacji parą wodną
Dostawca: Südpack Medical
489-0100EA 1680 PLN
489-0100
Wskaźniki sterylizacji parą wodną
Wskaźniki sterylizacji
Steam sterilisation. The labels change colour from pink to dark brown after sterilisation.
Sposób pakowania: Roll of 5000 labels.