Cykloheksan, BAKER ANALYZED® do analiz pozostalosci pestycydów, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
5278.2500EA
1060
PLN
5278.2500
Cykloheksan, BAKER ANALYZED® do analiz pozostalosci pestycydów, J.T.Baker®
Cykloheksan
Formuła:
C₆H₁₂ MW: 84,16 g/mol |
Numer MDL:
MFCD00003814 Numer CAS: 110-82-7 Jednostka: 1145 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (by GC) | min. 99.5 % |
Acidity | max. 0.0005 meq/g |
Evaporation Residue | max. 5 ppm |
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) | max. 5 ng/l |
Water (KF) | max. 0.02 % |